Learn More
Thermo Scientific Chemicals GM 6001
Artikelnummer. 15447039
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15447039
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65687.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142880-36-2
Summenformel Gehäuse C20H28N4O4
Synonym Galardin; N-[(2R)-2-(Hydroxamidcarbonylmethyl)-4-methylpentanoyl]-L-tryptophanmethylamid
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein potenter, zelldurchlässiger, breitspektraler Hydroxaminsäure-Inhibitor von Matrixmetalloproteinasen
Formelmasse 388,50
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Produkttyp GM 6001
Form Fest
InChI-Schlüssel NITYDPDXAAFEIT-DYVFJYSZSA-N
SMILES CNC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)[C@H](CC(C)C)CC(=O)NO
IUPAC-Name (2R)-N'-hydroxy-N-[(1S)-2-(1H-indol-3-yl)-1-(methylcarbamoyl)ethyl]-2-(2-methylpropyl)butanediamide
Molekulargewicht (g/mol) 388.47