Learn More
Thermo Scientific Chemicals GM 6001
Artikelnummer. 15457039
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15457039
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65687.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142880-36-2
Summenformel C20H28N4O4
Synonym Galardin; N-[(2R)-2-(Hydroxamidcarbonylmethyl)-4-methylpentanoyl]-L-tryptophanmethylamid
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein potenter, zelldurchlässiger, breitspektraler Hydroxaminsäure-Inhibitor von Matrixmetalloproteinasen
Formelmasse 388.50
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Produkttyp GM 6001
Form Fest