Learn More
Thermo Scientific™ GM 6001, Negativkontrolle
Artikelnummer. p-7070080
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15456349
Marke: Thermo Scientific™ J64386.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine zelldurchlässige negative Kontrolle des MMP-Inhibitors GM 6001
Summenformel C23H34N4O4
Formelmasse 430.54
Synonym (N-t-Butoxycarbonyl-L-leucyl-L-tryptophan methylamide)
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Löslichkeit Löslich in DMSO
Form Fest