Learn More
Gilson™ GMCLab™ Minizentrifuge mit fester Drehzahl
Artikelnummer. 12356162 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
:
Kapazität: 8 x 1.5/2 ml und 2 Streifen mit 8 x 0.2 ml-Röhrchen
Artikelnummer. 12356162
Marke: Gilson™ F110731
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit dieser platzsparenden Mini-Zentrifuge mit fester Drehzahl können Sie Feststoff-Flüssigkeits-Gemische. Gilson™ GMCLab™ Mini-Zentrifuge mit fester Drehzahl lässt sich problemlos in Ihren Arbeitsplatz integrieren.
  • Kompaktes Design
    • Geringe Stellfläche für einfache Integration
    • Für 8 Mikroröhrchen (1.5–2.0 ml)
    • Für 2 Streifen von 8-PCR-Röhrchen (0.2 ml)
    • Für 16 einzelne PCR-Röhrchen
  • Einfache Handhabung
    • Aktivierung zum Schließen des Deckels
    • Quetschverbinder für einfachen Rotorwechsel
    • Deckel öffnet sich auf 160°
    • Dynamische Bremse für Not-Aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 x 1.5/2 ml-Röhrchen und 2 Streifen mit 8 x 0.2 ml-Röhrchen
Außenhöhe (metrisch) 175 mm
Außenbreite (metrisch) 155 mm
Temperaturbereich 5 °C bis 35 °C
Enthält Rotor für Mikroröhrchen, Rotor für PCR-Streifen
Stromstärke 1 A
Sicherheitsmerkmale Dynamische Bremse
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 125 mm
Maximaler Kraftbereich 1290 bis 2910 g für Mikroröhrchen-Rotor, 1820 bis 2690 g für PCR-Röhrchenstreifen-Rotor
Maximaler Drehzahlbereich 6000 U/min mit Mikroröhrchen-Rotor, 6200 U/min mit PCR-Röhrchenstreifen-Rotor
Rotor inklusive Yes
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 90 % der Nenndrehzahl innerhalb von 5 Sekunden