Learn More
Abnova™ GMDS (Human) Recombinant Protein
Human GMDS full-length ORF ( AAH00117, 1 a.a. - 372 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00002762-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185521
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MAHAPARCPSARGSGDGEMGKPRNVALITGITGQDGSYLAEFLLEKGYEVHGIVRRSSSFNTGRIEHLYKNPQAHIEGNMKLHYGDLTDSTCLVKIINEVKPTEIYNLGAQSHVKISFDLAEYTADVDGVGTLRLLDAVKTCGLINSVKFYQASTSELYGKVQEIPQKETTPFYPRSPYGAAKLYAYWIVVNFREAYNLFAVNGILFNHESPRRGANFVTRKISRSVAKIYLGQLECFSLGNLDAKRDWGHAKDYVEAMWLMLQNDEPEDFVIATGEVHSVREFVEKSFLHIGKTIVWEGKNENEVGRCKETGKVHVTVDLKYYRPTEVDFLQGDCTKAKQKLNWKPRVAFDELVREMVHADVELMRTNPNA
Spezifikation
Spezifikation
AAH00117
GDP-mannose 4,6-dehydratase
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GMDS
GST
2762
Wheat germ expression system
10 μg
GMD, SDR3E1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer