Learn More
Invitrogen™ GMNN Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4610)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA557029
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30276036
  • 500.00 € / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GMNN Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
GMNN inhibits DNA replication by preventing the incorporation of MCM complex into prereplication complex (pre-RC). It is degraded during the mitotic phase of the cell cycle. Its destruction at the metaphase-anaphase transition permits replication in the succeeding cell cycle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GMNN
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
GMNN
AW546347; Gem; geminin; Geminin GMNN; geminin, DNA replication inhibitor; GMNN; MGORS6; OTTHUMP00000039393; RP3 369A17.3
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
291137, 51053
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry
24GB4610
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O75496
GMNN
Recombinant protein of human Geminin (aa 110-209).
100 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato