Learn More
Invitrogen™ GMNN Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4610)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
146.00 € - 500.00 €
Spezifikation
Antigen GMNN
Klon 24GB4610
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30276036
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557029
100 μL
500.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30276492
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557030
20 μL
146.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GMNN Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot
GMNN inhibits DNA replication by preventing the incorporation of MCM complex into prereplication complex (pre-RC). It is degraded during the mitotic phase of the cell cycle. Its destruction at the metaphase-anaphase transition permits replication in the succeeding cell cycle.
Spezifikation
Spezifikation
GMNN
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Rat
GMNN
AW546347; Gem; geminin; Geminin GMNN; geminin, DNA replication inhibitor; GMNN; MGORS6; OTTHUMP00000039393; RP3 369A17.3
GMNN
Primary
Affinity chromatography
24GB4610
Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O75496
291137, 51053
Recombinant protein of human Geminin (aa 110-209).