Learn More
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser sind eine Serie von Messern aus Edelstahl, die sich ideal für hygienische Anwendungen eignen.
Marke: Sampling Systems™ A330-300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Nutfreie Konstruktion
- Ganz aus Edelstahl gefertigt
- Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Palettenmesser | |
Poliert | |
300 mm |
Edelstahl | |
440 mm | |
45 mm |