Learn More
GNE-140 racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480689
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16480689 1 mg -
16473148 10 mg -
16425887 5 mg -
16409706 50 mg -
16404446 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480689 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100742
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
Tekniske data
Chemischer Name oder Material GNE-140 racemate
CAS 1802977-61-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H23ClN2O3S2
Menge 1 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (40.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1SC2=CC=CC=C2Cl)NC(C3=CSC=C3)(C4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4)CC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 499.04
Formelmasse 499.04
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.