Learn More
GNE-617 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492877
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16492877 50 mg 50 Milligramm
16480256 2 mg -
16476808 10 mg 10 Milligramm
16429357 5 mg 5 Milligramm
16426926 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16492877 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15766A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GNE-617 hydrochloride is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.
GNE-617 hydrochloride is a specific NAMPT inhibitor that inhibits the biochemical activity of NAMPT with an IC50 of 5 nM and exhibits efficacy in xenograft models of cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GNE-617 hydrochloride
CAS 2070014-99-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H16ClF2N3O3S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5.56 mg/mL (11.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(S(C2=CC(F)=CC(F)=C2)(=O)=O)C=C1)C3=CN4C(C=C3)=NC=C4.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 463.88
Formelmasse 463.88
Reinheit (%) 99.15%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death