Learn More
Go 6983, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441967
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 16441967
Marke: Medchem Express HY13689
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Go 6983
CAS 133053-19-7
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H26N4O3
Menge 50 mg
Synonym Gö 6983 Goe 6983
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 34 mg/mL (76.83 mM)
SMILES O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=C(OC)C=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Molekulargewicht (g/mol) 442.51
Formelmasse 442.51
Reinheit (%) 95.61%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.