Learn More
Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen H10307
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10746093
  • 240.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Human IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG (H+L)
Polyclonal
HRP
PBS with 40% glycerol, 4mg/mL BSA and no preservative
purified
ASR
Whole antibody
Secondary
Human
Liquid
HRP, AP, fluorescence
ELISA, Western Blot
0.5mg/mL
Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, 2mL, 0.5mg/mL Concentration, Clear, Liquid, HRP Conjugate, Goat Host Species, Human Species Reactivity, PBS with 4mg/mL BSA, 40% Glycerol Storage Buffer, 4°C Storage Requirements, For Flow Cytometry
Goat
2 mL
Immunology
Yes
1 Each
4° C
IgG
Sonderangebote
Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established.