Learn More
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, PE-Alexa Fluor™ 610, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A20981
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 10113672
  • 592.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Polyclonal antibody specifically detects Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Polyclonal
PE-Alexa Fluor 610
Goat
purified
RUO
Rabbit
Liquid
Flow Cytometry
1 mg/mL
PBS with 1% glycerol, 2mM EDTA and 5mM sodium azide; pH 7.5
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
100 μg
Secondary
4° C, store in dark