Learn More
F(ab')2-Goat anti-Rat IgG Fc Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
F(ab')2-Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA129608
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11546752
  • 317.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Store vial at 4oC. For extended storage add 50% glycerol, aliquot, and store at -20oC or below.
Rat IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects Rat IgG Fc in Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Rat IgG Fc
Polyclonal
Biotin
Goat
purified
RUO
Rat
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
0.02M potassium phosphate with 0.15M NaCl, 10mg/mL BSA and 0.01% sodium azide; pH 7.2
Rat IgG F(c) fragment
250 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers