Learn More
Gold(I)-chlorid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571124 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10571124 5 g Glasflasche 5 Gramm
10232893 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10571124 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388330050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-29-8
Summenformel AuCl
Molekulargewicht (g/mol) 232.42
MDL-Nummer MFCD00046175
InChI-Schlüssel FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC-Name Goldchlorid
SMILES [Cl-].[Au+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Gold(I) chloride
Schmelzpunkt 289.0°C
Farbe Gelb nach grün
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel AuCl
Merck Index 15, 4550
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 232.42
Reinheit (%) ≥99%