missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Goserelin acetate

Artikelnummer. 16441957
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16441957 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16441957 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY13673A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Goserelin acetate (ICI-118630 acetate), a decapeptide analogue of gonadotropin-releasing hormone (GnRH/LHRH), functions as a GnRH agonist. Goserelin acetate can be used for the research of breast cancer, epithelial ovarian cancer and prostate cancer.

Spezifikation

Reinheit 98.59%
CAS 145781-92-6
Inhalt und Lagerung Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Molekulargewicht 1329.46 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 50 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 100 mg/mL (75.22 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 28 mg/mL (21.06 mM)
Synonym ICI-118630 acetate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.