Learn More
Gosogliptin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493758
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493758 10 mg -
16490536 20 mg -
16446487 5 mg 5 Milligramm
16410989 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493758 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10287
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Gosogliptin is a potent and selective inhibitor of dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV).
Gosogliptin is a potent and selective inhibitor of dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gosogliptin
CAS 869490-23-3
Farbe Brownish Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H24F2N6O
Menge 10 mg
Synonym PF-00734200 PF-734200
SMILES O=C([C@H](C1)NC[C@H]1N2CCN(CC2)C3=NC=CC=N3)N4CC(CC4)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 366.41
Formelmasse 366.41
Reinheit (%) 98.71%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism