Learn More
Poeppelmann™ GPN 260 Serie quadratischer LDPE-Stopfen, schwarz
Artikelnummer. 10175434
Click to view available options
Größe:
100 x 100 x 22 mm
20 x 20 x 15 mm
25 x 25 x 19 mm
30 x 30 x 19 mm
34 x 34 x 19 mm
40 x 40 x 19 mm
40 x 40 x 19 mm
45 x 45 x 19 mm
50 x 50 x 19 mm
60 x 60 x 19 mm
90 x 90 x 22 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10175434
Marke: Poeppelmann™ 26025250000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit markanten Außenrippen für einen sicheren Presssitz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 260 Vierkantstopfen werden aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff hergestellt.
  • Zum Schließen von Profilrohren
  • Verstärkter Kopfbereich für höhere Ansprüche
  • Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
Beschreibung Wanddicke: 1,5 – 2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schließen von Profilrohren
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung auf Profilschläuchen, mit speziellen externen Rippen für einen sicheren Presssitz
Höhe (metrisch) 19 mm
Länge (metrisch) 25mm
Menge 100/Packung
Größe 25 x 25 x 19 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Farbe Schwarz
Material LDPE
Produkttyp Vierkantschrauben
Form Quadratisch