Learn More
Poeppelmann™ GPN 260 Serie quadratische LDPE-Stopfen, schwarz
Artikelnummer. 10675675
Change view
Click to view available options
Größe:
40 x 40 x 19 mm
50 x 50 x 19 mm
60 x 60 x 19 mm
80 x 80 x 19 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
10675675 60 x 60 x 19 mm -
10547574 40 x 40 x 19 mm 100 Stück
10368614 50 x 50 x 19 mm -
10567564 80 x 80 x 19 mm -
10399044 60 x 60 x 19 mm -
5 options
Artikelnummer. 10675675
Marke: Poeppelmann™ 26060640000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit markanten Außenrippen für einen sicheren Presssitz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 260 Vierkantstopfen werden aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff hergestellt.
  • Zum Schließen von Profilrohren
  • Verstärkter Kopfbereich für höhere Ansprüche
  • Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
Beschreibung Wanddicke: 4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schließen von Profilrohren
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung auf Profilschläuchen, mit speziellen externen Rippen für einen sicheren Presssitz
Höhe (metrisch) 19 mm
Länge (metrisch) 60mm
Menge 100/Packung
Größe 60 x 60 x 19 mm
Breite (metrisch) 60 mm
Farbe Schwarz
Diameter (Metric) Bottom 50 mm
Material LDPE
Produkttyp Vierkantschrauben
Form Quadratisch