Learn More
Poeppelmann™ Gelbe Wellenschutzkappe aus LDPE, GPN 290
96.73 € - 156.88 €
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | LDPE |
Typ | Wellenschutzkappe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schutz von Wellenenden nach DIN 748-1 und DIN EN 50347 |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10798225
|
Poeppelmann™
29000240000 |
H x Innendurchm. x Außendurchm.: 57 x 24 x 38,5 mm |
96.73 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10389064
|
Poeppelmann™
29000420000 |
H x Innendurchm. x Außendurchm.: 125,5 x 42 x 67 mm |
99.53 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10525485
|
Poeppelmann™
29000280000 |
H x Innendurchm. x Außendurchm.: 69 x 28 x 45 mm |
116.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10378584
|
Poeppelmann™
29000380000 |
H x Innendurchm. x Außendurchm.: 91 x 38 x 61 mm |
156.88 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10135314
|
Poeppelmann™
29000300000 |
H x Innendurchm. x Außendurchm.: 91,3 x 30 x 48 mm |
121.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10686455
|
Poeppelmann™
29000320000 |
H x Innendurchm. x Außendurchm.: 91,8 x 32 x 51 mm |
130.38 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Gelb | |
LDPE | |
Wellenschutzkappe | |
Zum Schutz von Wellenenden nach DIN 748-1 und DIN EN 50347 |