Learn More
Poeppelmann™ Naturfarbener F-Type Verschlussstopfen aus LDPE, GPN 300 V
Marke: Poeppelmann™ 30100030000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
8,4 mm | |
For recessed mounting in a bore | |
8 mm | |
Verschlussstecker des Typs F |