missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Naturfarbener F-Type Verschlussstopfen aus LDPE, GPN 300 V

Marke:  Poeppelmann™ 30104010000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10155604

  • 99.38 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Verschlussstecker des Typs F
66 mm
Für versenkte Montage in einer Bohrung
21,5 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote