missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Naturfarbener F-Type Verschlussstopfen aus LDPE, GPN 300 V
Marke: Poeppelmann™ 30101110000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Verschlussstecker des Typs F | |
15 mm | |
Für versenkte Montage in einer Bohrung | |
10 mm |