Learn More
Poeppelmann™ GPN 600-Serie, konischer Verschluss aus naturfarbenem LDPE
Marke: Poeppelmann™ 60025300000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
AD x H: 265 x 18 mm, 18 mm Einstecktiefe | |
Konischer Verschluss | |
25/Packung | |
265 mm |
Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde | |
Naturfarben | |
LDPE | |
18 mm |