Learn More
Poeppelmann™ GPN 610 Serie LDPE-Universalschutzverschluss, gelb
Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Poeppelmann™ 61002910000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10460255
  • 41.39 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Spezifikation
Spezifikation
Universal-Schutzverschluss
45 mm
Zum Versiegeln von Löchern und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden
13 mm