Learn More
Poeppelmann™ Gelbe Flanschkappe aus LDPE, GPN 680
Marke:  Poeppelmann™ 68000320000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10207574
  • 83.95 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Innendurchm. x H: 140 x 19 mm
Geeignet für Fittings mit festem Innenfutter oder konischen Bohröffnungen
Gelb
LDPE
19 mm
140 mm
Flanschkappen
50/Packung
Für Rohrabschnitte mit Flanschende, insbesondere Ventile und Fittings mit festem Belag (z. B. Blei oder Gummi) oder konischen Bohrungen