Learn More
Poeppelmann™ Gelbe Flanschkappe aus LDPE, GPN 680
Marke: Poeppelmann™ 68000250000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Innendurchm. x H: 115 x 19 mm | |
Geeignet für Fittings mit festem Innenfutter oder konischen Bohröffnungen | |
Gelb | |
LDPE | |
19 mm |
115 mm | |
Flanschkappen | |
100/Packung | |
Für Rohrabschnitte mit Flanschende, insbesondere Ventile und Fittings mit festem Belag (z. B. Blei oder Gummi) oder konischen Bohrungen |