Learn More
Poeppelmann™ GPN 700 Serie HDPE-Schraubstopfenverschlüsse, gelb
Mit griffsicherem Kopf zum manuellen Zusammenbau. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 700 Schraubstopfen sind aus gelbem PE-HD-Kunststoff gefertigt.
Marke:  Poeppelmann™ 70016150000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10073674
  • 24.65 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-10-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit metrischen Gewinden
  • Gem. DIN EN ISO 228-1
  • Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
  • Kleine bis mittlere Größen mit einem Schlitz für Installation mit Schraubendreher
  • Geeignet für eine Vielzahl von metrischen und imperialen Gewinden sowie für Rohrgewinde
Spezifikation
Spezifikation
21 mm
M 16 x 1,5
16 mm
Gelb
Geeignet für eine Vielzahl von Innengewinden verschiedener metrischer und Inch-Größen und Rohrgewinde gemäß DIN EN ISO 228 – 1
Schraubverschlussstopfen