Learn More
GPR120 Agonist 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490737 50 mg 50 Milligramm
16477147 5 mg 5 Milligramm
16455316 100 mg -
16444428 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490737 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111353
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
GPR120 Agonist 2 is a GPR120 agonist extracted from patent US 20110313003 A1, example 209.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GPR120 Agonist 2
CAS 1234844-11-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H25ClO4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.57 mM)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C(OCC2=C(OC(C)(C)C3)C3=CC(Cl)=C2)C(C)=C1C
Molekulargewicht (g/mol) 388.88
Formelmasse 388.88
Reinheit (%) 99.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism