Learn More
GPR3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen GPR3
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16830425
Unterlagen ansehen
Proteintech
20847-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16820425
Unterlagen ansehen
Proteintech
20847-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The G-protein-coupled receptor (GPCR) superfamily is comprised of an estimated 600-1, 000 members and is the largest known class of molecular targets with proven therapeutic value. GPR3 is an orphan receptor with constitutive G signaling activity. GPR3 modulates a number of brain functions, including behavioral responses to stress, neurite outgrowth and amyloid-beta peptide generation suggesting that it may play a role in Alzheimer′s disease.
Spezifikation
Spezifikation
GPR3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
P46089
2827
GPR3 Fusion Protein Ag14257
Primary
-20°C
GPR3
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ACCA, ACCA orphan receptor, G protein coupled receptor 3, GPR3
GPR3
IgG
Antigen Affinity Chromatography