missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPR37/Pael-R Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 29989-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The GPR37/Pael-R antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GPR37/Pael-R. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The GPR37/Pael-R antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
| GPR37/Pael-R | |
| 1000 μg/mL | |
| EDNRBL; PAELR; hET(B)R-LP | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| 2861 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 67 kDa | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur