Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F Cells
Artikelnummer. 10711634
Click to view available options
Menge:
2 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10711634
Marke: Thermo Scientific™ K1731
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F cells contain the chimeric G-protein Gqi5 stably integrated into the CellSensor™ NFAT-blaFreeStyle™ 293F cell line.
GeneBLAzer™ Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F cells contain the chimeric G-protein Gqi5 stably integrated into the CellSensor™ NFAT-blaFreeStyle™ 293F cell line. CellSensor™ NFAT-bla FreeStyle™ 293F cells contain a beta-lactamase reporter gene under control of a stably integrated NFAT response element. Gqo5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F is a parental cell line designed to be used for the construction of Gi/o-coupled GPCR beta-lactamase cellular assays. The Gi/o receptor of interest should be stably expressed in the cell line by expression from the selectable vector pcDNA™6.2-hygro-DEST (Cat. No. K1233). Gqi5-NFAT-bla FreeStyle™ 293F cells have been shown to respond to the agonist of a transiently expressed D2 receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung Versand: Trockeneis
Lagerung: Flüssigstickstoff
Beschreibung Zelllinie: Freestyle™ 293-F Zellen
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) GPCRs
Gensymbol Gqi5
Produktlinie GeneBLAzer
Menge 2 x 106 Zellen
Reporter-Gen BLA (Beta-Lactamase)
Typ 293F-Zelle
Zelllinie FreeStyle 293-F-Zellen
System Type GeneBLAzer™
Druggable Target GPCR