Learn More
Grace™ Vydac™ 218 MS C18 Analytische HPLC Säulen, polymerbasiert
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2.1 mm
4.6 mm
Typ:
HPLC-Säule
Säule
Vorsäulenkartusche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die einzigartige Selektivität zeigt Peaks, die sonst von anderen C18-Säulen unentdeckt bleiben
- Ausgezeichnete Peakform mit wenig oder ohne TFA
- Durch die Rückgewinnung von Proteinen wird das Scale-up vereinfacht
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Filmdicke | 5 μm |
| Zur Verwendung mit | LC/MS-Trennung |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 300 Å |
| Oberfläche | 60 m²/g |
| USP-Typ | Gehäuse L1 |
| Stationäre Phase | Gehäuse C18 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.