Learn More
Grace™ GraceResolv™ Kartuschen für Feststoffe
Artikelnummer. 11323431
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 11323431 Lieferant Grace™ Lieferanten-Nr. 145142051
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zwei Ausführungen für Kompatibilität mit einer Vielzahl von Instrumenten erhältlich
  • Gefüllte Feststofflader enthalten Davisil™ 60Å Silika 40-63μm
  • Leere Volllader werden mit zwei 20μ m Fritten geliefert
Spezifikation
Säulenbettgewicht (metrisch) 25 g
Kapazität (angloamerikanisch) 2.1 oz.
Kapazität (metrisch) 60 ml
Porengröße 20 μm
Menge 100/Pckg.
Typ GraceResolv Luer-Slip isco-kompatibles Festladegerät
Zur Verwendung mit (Geräte) Vielzahl von Instrumenten
Enthält Davisil 60 Å Kieselgel 40 bis 63 μm