missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Jones Genesis™ C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen

Artikelnummer. 11340061
Encompass_Preferred
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
4.6 mm
Partikelgröße:
4 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11340061

Marke: Grace™ FM15960E

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein einzigartiges firmeneigenes Endcapping-Reagenz bietet Freiheit von Silanolresten und verbesserte Stabilität bei niedrigen pH-Werten

  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Außergewöhnliche Stabilität von1 bis 10 pH
  • Geringerer Bedarf an Modifikatoren mobiler Phasen
  • Langlebige Säule
  • C18-Bonding ist monomerisch

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Flussrate 0,8 ml/min
Zur Verwendung mit Analysen einer Vielzahl von Analyten und herausragende Peaksymmetrie bei sauren und basischen Verbindungen
Länge (metrisch) 150 mm
Kompatibilität der mobilen Phase Isokratisch, 50% ACN in Wasser
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 4 μm
pH 1 bis 10
Porengröße 120 Å
Oberfläche 300 m2/g
USP-Typ Gehäuse L1
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 18%
Säulentyp Gehäuse C18
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Typ Säule
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt