Learn More
Grace™ Jones Genesis™ C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11370041
Encompass
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
4.6 mm
Partikelgröße:
4 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11370041
Marke: Grace™ FM10960E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Ein einzigartiges firmeneigenes Endcapping-Reagenz bietet Freiheit von Silanolresten und verbesserte Stabilität bei niedrigen pH-Werten
  • Sehr gute Peak-Symmetrie
  • Außergewöhnliche Stabilität von1 bis 10 pH
  • Geringerer Bedarf an Modifikatoren mobiler Phasen
  • Langlebige Säule
  • C18-Bonding ist monomerisch
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Zur Verwendung mit Analysen einer Vielzahl von Analyten und herausragende Peaksymmetrie bei sauren und basischen Verbindungen
Länge (metrisch) 100 mm
Partikelgröße 4 μm
Säulentyp Gehäuse C18
Typ Säule
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.