missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Reveleris™ Flash-Kartuschen mit Kieselgel

Artikelnummer. 10216154
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
40 g
120 g
Typ:
Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Säulenbettgewicht (metrisch) Typ unitSize
10216154 40 g Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten 1 Stück
12985911 4 g Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten 20 Stück
10597534 120 g Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10216154

Marke: Grace™ 145146132

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für Geschwindigkeit, Auflösung und Kapazität

Silika-Flash-Kassetten.

  • Hält höheren Drücken stand (bis zu 200 psig) und bietet eine höhere Tragfähigkeit
  • Hochwertiges, hochbelastbares Silika für ausgezeichnete Auflösung
  • Optimal verpackt für hohe Plattenanzahl
  • Eine engere Partikelgrößenverteilung und minimale Feinanteile halten den Gegendruck niedrig
  • Der RFID-Tag optimiert den Betrieb des Reveleris-Systems (separat erhältlich) durch das automatische Laden der Kassettenspezifikationen
  • Kompatibel mit anderen gängigen Flash-Systemen

Spezifikation

Material Silika
Typ Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten
Säulenbettgewicht (metrisch) 40 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Geschwindigkeit, Auflösung und Kapazität, konventionelle Anwendungen, polare Verbindungen und beliebte Flash-Systeme
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.