Learn More
Grace™ Reveleris™ Flash-Kartuschen mit Kieselgel
Artikelnummer. p-3760075
Click to view available options
Säulenbettgewicht (metrisch):
4 g
40 g
120 g
Typ:
Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 12985911
Marke: Grace™ 145146130
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für Geschwindigkeit, Auflösung und Kapazität
Silika-Flash-Kassetten.
  • Hält höheren Drücken stand (bis zu 200 psig) und bietet eine höhere Tragfähigkeit
  • Hochwertiges, hochbelastbares Silika für ausgezeichnete Auflösung
  • Optimal verpackt für hohe Plattenanzahl
  • Eine engere Partikelgrößenverteilung und minimale Feinanteile halten den Gegendruck niedrig
  • Der RFID-Tag optimiert den Betrieb des Reveleris-Systems (separat erhältlich) durch das automatische Laden der Kassettenspezifikationen
  • Kompatibel mit anderen gängigen Flash-Systemen
Spezifikation
Material Silika
Typ Reveleris SRC Silika-Flash-Kassetten
Säulenbettgewicht (metrisch) 4 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Geschwindigkeit, Auflösung und Kapazität, konventionelle Anwendungen, polare Verbindungen und beliebte Flash-Systeme