Learn More
Grace Davison™ GracePure™ Silika Normalphasen-SPE-Säule
Für nachfolgende HPLC- oder GC-Analysen
Marke:  Grace Davison™ 5138780
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 10539660
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Produkte für die Festphasenextraktion für die anschließende HPLC- oder GC-Analyse von Umgebungs-, Bio-, Lebensmittel- und Getränkeproben
Spezifikation
Spezifikation
20 ml
5000 mg
Für die anschließende HPLC- oder GC-Analyse von Umgebungs-, Bio-, Lebensmittel- und Getränkeproben
GracePure™ Silika-Normalphasen-SPE-Säule