Learn More
BUCHI FlashPure Silika-Flash-Kassetten
Hohe Auflösung und hervorragende Beladungskapazität
239.00 € - 246.00 €
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16350136
|
BUCHI
11067706 |
40 g | 15 St. |
239.00 €
15 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16360136
|
BUCHI
11067707 |
80 g | 12 St. |
246.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Hochleistung
- Hohe Auflösung der Trennung durch hochwertige Kieselsäure
- Erhöhte Bruchreinheit durch bessere Trennung
- Schnellere Verdampfung kleinerer Bruchvolumina
- Reproduzierbare Leistung von Charge zu Charge
Geringere Aufreinigungskosten
- Erhöhter Probendurchsatz durch hohe Probenbelastbarkeit
- Lösungsmitteleinsparung: Erforderliche Reinigungsleistung wird schneller erreicht /ul>
Spezifikation
Silika – Normalphase | |
FlashPure |