Learn More
MedChemExpress Gracillin
Artikelnummer. 16421488
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16421488 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16421488 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0706
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Gracillin is a kind of steroidal saponin isolated from the root bark of wild yam Dioscorea nipponica with antitumor agent.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekulargewicht 885.04 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 19083-00-2
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Löslichkeit DMSO : 250 mg/mL (282.47 mM∣Need ultrasonic)
Menge 5 mg