Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 118, sehr langsam filtrierend
For extremely difficult filtration.
6.95 € - 30.85 €
Spezifikation
Beschreibung | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Format | Disc |
Material | Cellulose |
Particle Retention | 1 to 2 μm |
Porengröße | 1 to 2 μm |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11730265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11720265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11740265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11755195
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11775195
|
Fisherbrand™
|
Disc | 240 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11710265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11700265
|
Fisherbrand™
|
Disc | 70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Weight: 80g/m2
- Thickness: 0.14mm
- Pore size: 1 to 2mm
- Filtration velocity:300/second
- Burst strength: 0.30kg/ sq.mm
Application
- Used for wine clarification
Spezifikation
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
1 to 2 μm | |
118 | |
0.14 mm |
Disc | |
1 to 2 μm | |
For extremely difficult filtration, Barium Sulphate, Metastannic Acid, Cuprous Oxide | |
100 Pack |