Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Klasse 122
Sehr schnelle Filterung. Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 122 eignet sich für alle allgemeinen Arbeiten im Labor.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.78000kg
Beschreibung
- Sehr schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
- Verwendet für allgemeine Arbeiten, in Krankenhäusern und Forschungslabors
Spezifikation
Gefaltete Scheibe | |
17 bis 30 μm | |
Filterpapier für allgemeine Arbeiten in Labors | |
100/Pckg. | |
400 mm |
Zellulose | |
17 bis 30 μm | |
122 | |
0.17 mm | |
400 mm |