Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitätspapiere, Gütegrad 292 a, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 292 a qualitative Papiere, die Papierbögen sind besonders geeignet für qualitative Analysen, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-215-500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.90400kg
Beschreibung
- Reine Baumwoll-Linter oder Baumwoll-Linter mit optimiertem Zellstoff
- Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
Spezifikation
97 g/m2 | |
Baumwolllinter (stickstoffarm und nitratarm; <0,06 % Asche) | |
97 Sekunden | |
100/Packung | |
500 mm |
Scheibe | |
4 bis 7 μm | |
292 a | |
0,19 mm |