Learn More
Cytiva Grade 3MM Chr Filter Paper for Blotting
Filter paper for blotting
Marke: Cytiva 3030-928
556.07 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.74000kg
Beschreibung
- Gütegrad 3MM Chr
- Quadratisch
Spezifikation
60 x 60 cm | |
60 cm | |
60 cm |
Filterpapier für Blotting | |
Gütegrad 3MM Chr |