Learn More
Sartorius™ Gefaltete Filterpapiere aus Zellulose und Kieselgur, Sorte 470
Artikelnummer. 10002291 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
125 mm
150 mm
185 mm
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10002291 150 mm 100 Stück
10270052 125 mm 100 Stück
10286131 185 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10002291 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. FT4606150
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten eine bessere Abscheideleistung sowie eine schnelle Rückhaltung feinster Partikel bei hohen Durchflussraten.
  • Für die Filtration feinster, halbkolloidaler Präzipitate, z.B. aus Proteinen, Ton oder kaltgefälltem Barium
  • Zur Klärung von Bier, Wein, Urin bei spektrophotometrischen oder refraktometrischen Untersuchungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Gefaltet
Material Cellulose, Kieselgur
Filtrationsgeschwindigkeit 80sec.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Deutlich bessere Trennungsfähigkeiten als reine Zellulosepapiere bei gleicher Filtrationsrate
Güte 470
Menge 100/Pckg.
Dicke (metrisch) 0,32 mm
Typ Filterpapier für qualitative Analysen
Durchmesser (metrisch) 150 mm