Learn More
Sartorius™ Gefaltete Filterpapiere aus Zellulose und Kieselgur, Sorte 470
Gewährleisten eine bessere Abscheideleistung sowie eine schnelle Rückhaltung feinster Partikel bei hohen Durchflussraten.
Marke: Sartorius™ FT-4-606-125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Für die Filtration feinster, halbkolloidaler Präzipitate, z.B. aus Proteinen, Ton oder kaltgefälltem Barium
- Zur Klärung von Bier, Wein, Urin bei spektrophotometrischen oder refraktometrischen Untersuchungen
Spezifikation
Gefaltet | |
80sec. | |
470 | |
0,32 mm | |
125 mm |
Cellulose und Kieselgur | |
Deutlich bessere Trennungsfähigkeiten als reine Zellulosepapiere bei gleicher Filtrationsrate | |
100/Pckg. | |
Kieselgur-Filterpapier |