Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600: Scheiben
Für den Einsatz im Unterricht und auf Labortischen konzipiert. Das Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600 ist besonders kostengünstig.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11734166
  • 9.10 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen:
  • In Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, chemischen Produktionsanlagen, Pharmazie, Kosmetikbranche und der Nahrungsmittelindustrie
Spezifikation
Spezifikation
Flache Scheibe
10 bis 20 μm
Preiswertes Filterpapier für Schulen und als Schutzfolie für Bänke
100/Pckg.
185 mm
Zellulose
10 bis 20 μm
600
0,15 mm
185 mm