Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600: Scheiben
Für den Einsatz im Unterricht und auf Labortischen konzipiert. Das Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier aus Zellulose, Gütegrad 600 ist besonders kostengünstig.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Anwendungen:- In Krankenhäusern, Forschungslaboren, Schulen, chemischen Produktionsanlagen, Pharmazie, Kosmetikbranche und der Nahrungsmittelindustrie
Spezifikation
Neutrale Scheibe | |
10 bis 20 μm | |
Preiswertes Filterpapier für Schulen und als Schutzfolie für Bänke | |
100/Pckg. | |
70 mm |
Zellulose | |
10 bis 20 μm | |
600 | |
0.15 mm | |
70 mm |