Learn More
Fisherbrand™ Spezialfilterpapier aus Zellulose, Klasse 602, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Geeignet für alle Arbeiten im Labor. Fisherbrand™ Spezialfilterpapier 602 mit mittlerer Filterwirkung wird für die Filtration verschiedener Produkte und pharmazeutische Verpackungen (Pillen, Pulver, Verbandstoffe und Tabletten) verwendet.
12.75 € - 118.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alle Arbeiten in Laboren – Filtration verschiedener Produkte, pharmazeutische Verpackung (Pillen, Pulver, Verbandstoffe und Tabletten) |
---|---|
Güte | 602 |
Abmessungen (L x B) | 520 x 420 mm |
Länge (metrisch) | 520 mm |
Breite (metrisch) | 420 mm |
Produktcode | Marke | Format | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11714166
|
Fisherbrand™
|
Blatt | 500/Packung |
118.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11754566
|
Fisherbrand™
|
Gefaltetes Tuch | 25/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Farbe: Hellgrau
Spezifikation
Alle Arbeiten in Laboren – Filtration verschiedener Produkte, pharmazeutische Verpackung (Pillen, Pulver, Verbandstoffe und Tabletten) | |
520 x 420 mm | |
420 mm |
602 | |
520 mm |